Merck
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
Sinónimos:
5-Chloro-2-phenoxyaniline
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
219.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
41-44 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
Clave InChI
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable