Merck
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
Sinónimos:
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
Clave InChI
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)