562378
Benzylchlorodimethylsilane
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
101-103 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,10)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
ABHNFDUSOVXXOA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A ferrocene based mesoporous catalyst, applicable in the oxidation of styrene.
- Silylbissulfide named 3-(benzyldimethylsilyl)-1,3-bis(phenylthio)-1-propene.
- Silyl enyne by reacting with 6-hept-1-yne and nBu-Li, for further use in the intramolecular cross-metathesis to yield silicon substituted diene.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter