560952
4-Fluoro-2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)phenol acetate
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
138-142 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable