559652
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
180-184 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(F)ccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
NNYVGGHJPLSSRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide may be used to synthesize the following compounds:
- 4-fluoro-2-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
- 4-fluoro-2-methyl-N-(m-tolyl)benzenesulfonamide
- N-(3-chlorophenyl)-4-fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Efficient Manganese/Copper Bimetallic Catalyst for N-Arylation of Amides and Sulfonamides Under Mild Conditions in Water.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 515-524 (2013)