Merck
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
228.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
índice de refracción
n20/D >1.4620 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
densidad
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Clave InChI
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable