Merck
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
126-130 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)