Merck
559431
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.5050 (lit.)
densidad
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(CBr)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter