Merck
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter