558648
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
261-266 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clave InChI
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable