Merck
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
115.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)