558435
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D >1.5290 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
densidad
1.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-2-1-4(7(10,11)12)3-6(5)15(9,13)14/h1-3H
Clave InChI
CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?