558427
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
densidad
1.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)15(9,13)14/h1-3H
Clave InChI
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)