Merck
558192
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)-phenylboronsäure
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BF4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
115-119 °C
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(7(10,11)12)6(5)8(13)14/h1-3,13-14H
Clave InChI
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable