Merck
557943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyanobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
RQQAJOJDAZNFPF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction between phthalic acid monoamide and ethanol in pyridine in the presence of p-toluenesulfonyl chloride affords ethyl 2-cyanobenzoate.
Aplicación
Ethyl 2-cyanobenzoate may be used to synthesize 2-(aminomethyl)benzyl alcohol.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
5-Membered N-heterocyclic compounds by dimethyl carbonate chemistry.
Arico F, et al.
Green Chemistry, 14(1), 58-61 (2012)
Effect of ortho substituents on carbonyl carbon 13C NMR chemical shifts in substituted phenyl benzoates.
Nummert V, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(12), 1155-1165 (2009)