Merck
557803
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
161-164 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc2nc(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H
Clave InChI
LPDFGLZUUCLXGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Dichloroquinoline can be synthesized from 6-chloroquinoline.[1] It can also be prepared from the corresponding 2-vinylaniline.[2]
Aplicación
2,6-Dichloroquinoline may be used in the preparation of poly(quinoline-2,6-diyl), via electrochemical polymerization.[1][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Byoung Se Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7884-7886 (2002-10-26)
2-Vinyl- or heteroaryl-substituted anilines were reacted with diphosgene in acetonitrile solution via a reactive imidoyl moiety to afford the corresponding 2-chloroquinolines. Facile syntheses of nine 2-chloroquinoline derivatives from several anilines and their postulate mechanism is described. The postulate mechanism of
Poly (1, 5-naphthyridine-2, 6-diyl) Having a Highly Extended and Electron-Withdrawing. pi.-Conjugation System. Preparation, Optical Properties, and Electrochemical Redox Reaction.
Saito N and Yamamoto T.
Macromolecules, 28(12), 4260-4267 (1995)
Electrochemical and chemical preparation of linear. pi.-conjugated poly (quinoline-2, 6-diyl) using nickel complexes and electrochemical properties of the polymer.
Saito N, et al.
Macromolecules, 27(3), 756- 761 (1994)