Merck
557722
Sigma-Aldrich
2-Propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
65-69 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
Clave InChI
ZDPMWYOVDLDQDT-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)