Merck
557641
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisilane
97%
Sinónimos:
1,1,1,2,2-Pentamethyldisilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiSi(CH3)2H
Número de CAS:
Peso molecular:
132.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
densidad
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16Si2/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
Clave InChI
FHQRQPAFALORSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.