Merck
557544
Sigma-Aldrich
4-Methylphenylthioacetic acid
97%
Sinónimos:
2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-Methylphenylthio acetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
79-83 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable