Merck
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
595.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
174-179 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5