Merck
556270
Sigma-Aldrich
Decyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
183.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.4360 (lit.)
bp
85-89 °C (lit.)
densidad
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadena SMILES
CCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C11H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13/h2-10H2,1H3
Clave InChI
XFEWMFDVBLLXFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Decyl isocyanate is a linear alkyl isocyanate. It can be synthesized from decylamine.
Aplicación
Decyl isocyanate may be used to synthesize the following potential proteasome inhibitors:
  • decyl-urea-Val-NHNHBoc
  • decyl-urea-Val-Leu2-VS
  • decyl-urea-Val-Leu2-EK
(EK = epoxyketone, Val = valine, Boc = tert-butyloxycarbonyl protecting group, Leu = leucine, VS = vinyl sulfones)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wouter A van der Linden et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(1), 181-194 (2011-11-23)
Syringolins, a class of natural products, potently and selectively inhibit the proteasome and show promising antitumour activity. To gain insight in the mode of action of syringolins, the ureido structural element present in syringolins is incorporated in oligopeptide vinyl sulfones