Merck
556238
Sigma-Aldrich
Indium(III) phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H16ClInN8
Número de CAS:
Peso molecular:
662.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
composición
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
686 nm in DMSO
697 nm in chloronaphthalene
cadena SMILES
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
Clave InChI
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Sensitizer for electrophotography
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable