Merck
556181
Sigma-Aldrich
Titanyl phthalocyanine
β-modification
Sinónimos:
α-Titanyl phthalocyanine, Oxytitanium phthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H16N8OTi
Número de CAS:
Peso molecular:
576.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
692 nm in chlorobenzene
cadena SMILES
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
Clave InChI
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sensitizer for electrophotography.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)