555606
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
117 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
nitro
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c1-10(2)8-4-3-7(6-12)9(5-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DHLFXZQEAWYQLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 5-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
- 3-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
- 3,5-dichloro-4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehyde
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)