555428
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
212.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
densidad
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-3-4(8)1-2-5(6)9/h1-3H
Clave InChI
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride participates in the synthesis of aryl sulfonamide-based mineralocorticoid receptor (MR) antagonists.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kentaro Futatsugi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(23), 6239-6242 (2013-10-26)
Hit-to-lead medicinal chemistry efforts are described starting from a screening hit 1, leading to a new class of aryl sulfonamide-based MR antagonist, exemplified by 17, that possesses favourable MR binding affinity, selectivity profile against closely related NHRs, physicochemical properties and