Merck
555207
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl morpholine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinónimos:
MP Morpholine resin, MP Morpholinomethyl polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
ScavengePore
formulario
macroporous
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
0.7-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
40-70 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable