554553
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
144-147 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)