Merck
554405
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
242.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
densidad
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)Oc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
Clave InChI
VKSMJFRQQMGYHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter