554308
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
Mesitylacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- ethyl mesitylacetate
- α-mesitylacetoacetonitrile
- mesitylacetone
- β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
- α-mesitylpropionic acid
- α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)