Merck
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
contiene
1% potassium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)