552801
Boc-D-Leucinol
97%
Sinónimos:
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Clave InChI
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?