552232
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
112-116 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride can be prepared from 2,5-dimethoxybenzenesulfonic acid.1 It can also be obtained from the reaction between chlorosulfonic acid and 1,4-dimethoxybenzene.2
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The Chemistry of Thioether-Substituted Hydroquinones and Quinones. III. An Unexpected Rearrangement of a Heterocyclic Group.
The Journal of Organic Chemistry, 30(5), 1520-1523 (1965)