Merck
551627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybutyronitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(OH)CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
85.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)CC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(6)2-3-5/h4,6H,2H2,1H3
Clave InChI
BYJAJQGCMSBKPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Hydroxybutyronitrile is a β-hydroxynitrile derivative. It undergoes thermolysis in the gas-phase through the formation of a six-membered cyclic transition state.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tatenda M Mareya et al.
ChemistryOpen, 9(4), 512-520 (2020-04-30)
A comprehensive series of optimization studies including pH, solvent and temperature were completed on the nitrile hydrolyzing Rhodococcus erythropolis bacterium SET1 with the substrate 3-hydroxybutyronitrile. These identified temperature of 25 °C and pH of 7 as the best conditions to retain
Theoretical study of the thermolysis reaction of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chamorro E, et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 91(5), 618-625 (2003)