551279
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
193-197 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H9ClN2O/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-5-3-2-4-8(9)11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
CWESERWNUIUBJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)-3-methylchromeno[2,3-c]pyrazol-4(1H)-one, a heterocyclic analog of xanthone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
(2-Chlorophenyl)-3-methylchromeno [2, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one.
Molbank, 2010(1), M661-M661 (2010)