Merck
551201
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
71 °C (lit.)
mp
154-158 °C (lit.)
densidad
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)