Merck
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
Número de CAS:
Peso molecular:
257.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
54-57 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Información legal
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)