Merck
55087
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
8-Hydroxyquinaldonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.17
Beilstein:
473250
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (GC)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Oc1cccc2ccc(nc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)12-8/h1-5,13H
Clave InChI
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile may be used in the preparation of 8-hydroxy-2-quinolinemethylamine, a reagent to generate peptoid oligomers.
Otras notas
Building block for preparing chelating agents
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)