Merck
550612
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-quinolinecarboxylate
97%
Sinónimos:
Quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
bp
120 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
63-67 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-8-10/h3-8H,2H2,1H3
Clave InChI
OTTDACPMYLDVTL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 3-quinolinecarboxylate can be prepared from 3-quinolinecarboxylic acid by treating with thionyl chloride followed by esterification with ethanol. Its photochemical reaction in various alcohols and cyclohexane show that the nature of the solvent has an impact on the product formation.
Aplicación
Ethyl 3-quinolinecarboxylate may be used as a starting material in the preparation of 5-quinolinemethanol and ethyl 3-quinolineacetate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
QUINOLINEMETHANOLS1.
Kaslow CE and Clark WR.
The Journal of Organic Chemistry, 18(1), 55-58 (1953)
Biosynthesis of Penicillins. VI. N-2-Hydroxyethylamides of Some Polycyclic and Heterocyclic Acetic Acids as Precursors1.
Jones RG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(9), 2843-2848 (1948)
Photochemical reactions of ethoxycarbonyl-substituted quinolines.
Ono I and Hata N.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60(8), 2891-2897 (1987)