550582
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurezas
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp
92-104 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
Clave InChI
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)