550434
Diethyl selenide
99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
liquid
bp
108 °C (lit.)
densidad
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Se]CC
InChI
1S/C4H10Se/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ALCDAWARCQFJBA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)