Merck
550329
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylchromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-132 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Bromo-2-methylchromone is a 2-methylchromone derivative that can be prepared from ethyl 6-bromo-2-methyl-4-oxo-4H-benzopyran-3-carboxylate via hydrolysis followed by decarboxylation.
Aplicación
6-Bromo-2-methylchromone may be used in the preparation of 6-bromochromone-2-carboxaldehyde via oxidation using selenium dioxide.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A highly practical route to 2-methylchromones from 2-acetoxybenzoic acids.
Jung JC, et al.
Synthetic Communications, 31(12), 1837-1845 (2001)
Selective C-3 monochlorination of 2-methylchromones and chromone-2-carboxaldehydes.
Jagadeesh SG, et al.
Synthetic Communications, 28(20), 3827-3833 (1998)