Merck
550140
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-benzoyl-6-nitrobenzofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
230-234 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(oc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10N2O4/c16-13-11-7-6-10(17(19)20)8-12(11)21-15(13)14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,16H2
Clave InChI
VBCOORLNGQAWSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)