550116
Methyl (6-chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one-2-yl) acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C8H4ClONHOCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
255.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
159-163 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC1Oc2ccc(Cl)cc2NC1=O
InChI
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)5-9-11(15)13-7-4-6(12)2-3-8(7)17-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H,13,15)
Clave InChI
CNOULAOXZGSIEF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)