Merck
549789
Sigma-Aldrich
Dimethyl isobutylmalonate
97%
Sinónimos:
Dimethyl (2-methylpropyl)malonate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter