Merck
549770
Sigma-Aldrich
Methyl 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
97%
Sinónimos:
3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12ClF3O2
Peso molecular:
256.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
Clave InChI
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)