549657
Tin(IV) oxide
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
Sinónimos:
Tin oxide, Stannic oxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
nanopowder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tam. prom. pieza
≤100 nm
densidad
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
Clave InChI
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.