549584
5-Amino-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
88-91 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(N)cc1C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-8(10)4-7(6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Amino-2-methylbenzonitrile may be used as a starting material for the synthesis of 5-iodo-2-methylbenzonitrile and 5-hydroxy-2-methylbenzonitrile. It may also be used in the preparation of 5-(2,4-dioxothiazolidin-3-yl)-2-methylbenzonitrile by reacting with thioglycolic acid methyl ester in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Reaction of benzal bromides in water/dioxane system for easy access to benzaldehydes and 2-formylbenzonitriles (2-cyanobenzaldehydes).
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 10-21 (2016)
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 273-289 (2014-05-23)
Mitochondrial demise is a key feature of progressive neuronal death contributing to acute and chronic neurological disorders. Recent studies identified a pivotal role for the BH3-only protein B-cell lymphoma-2 interacting domain death antagonist (Bid) for such mitochondrial damage and delayed