Merck
549029
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
densidad
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
Clave InChI
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride (1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of:
  • 6-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-hex-5-ynoic acid methyl ester
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-5-methoxycarbonyl-pent-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
  • (E)-3-[4-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-enyl]-oxazolidin-2-one
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-but-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, anti-HIV activity, and metabolic stability of new alkenyldiarylmethane HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Deng BL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(19), 6140-6155 (2005)