Merck
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Sinónimos:
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
Nivel de calidad
bp
168-169 °C (lit.)
densidad
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)