Merck
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu2Te
Número de CAS:
Peso molecular:
254.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
crystalline
cadena SMILES
[Cu][Te][Cu]